SML1052
2-D08
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2′,3′,4′-trihydroxy-flavone, 2-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)-4H-1-Benzopyran-4-one
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3c(c(c(cc3)O)O)O)=O)cccc2
InChI
1S/C15H10O5/c16-10-6-5-9(14(18)15(10)19)13-7-11(17)8-3-1-2-4-12(8)20-13/h1-7,16,18-19H
InChI key
JJAXTFSPCLZPIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research