Saltar a
SML3360
STM2457
≥98% (HPLC), SAM-binding site METTL3 (MT-A70) m6A methyltransferase inhibitor, powder
Sinónimos:
N-[(6-{[(Cyclohexylmethyl)amino]methyl}imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methyl]-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-2-carboxamide, STM 2457, STM-2457
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H28N6O2
Número CAS:
Peso molecular:
444.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
STM2457, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C=C(C(NCC2=CN3C=C(CNCC4CCCCC4)C=CC3=N2)=O)N=C5C=CC=CN15
InChI
1S/C25H28N6O2/c32-24-12-21(29-23-8-4-5-11-31(23)24)25(33)27-15-20-17-30-16-19(9-10-22(30)28-20)14-26-13-18-6-2-1-3-7-18/h4-5,8-12,16-18,26H,1-3,6-7,13-15H2,(H,27,33)
InChI key
OBERVORNENYOLE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and highly selective SAM-binding site METTL3 (MT-A70) m6A methyltransferase inhibitor with anti-AML efficacy in cultures and in vivo.
STM2457 is a potent and highly selective SAM-binding site METTL3 (MT-A70) m6A methyltransferase inhibitor (IC50 = 16.9 nM, Kd = 1.4 nM by SPR, using METTL3-METTL14 complex; no potency toward other RNA/DNA/protein methyltransferases or 486 kinases). STM2457 selectively inhibits human AML proliferation (IC50 = 0.6-10.3 µM) and the clonogenic potential of primary mouse AML, but not normal mouse haematopoietic stem/progenitor or human cord blood CD34+ cells. STM2457 impairs the expansion of AML patient-derived xenografts in mice in vivo (50 mg/kg i.p.) and significantly prolongs the animal′s lifespan. STM2457 is also reported to restrict β-coronavirus replication and spread.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
I8283P0099B9685
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 13 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: soluble
color
white to beige
color
white
color
white to brown
color
yellow
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)