Merck
SMB00129
Sigma-Aldrich
(15:3)-Anacardic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
Anacardic acid C15:3
Seleccione un Tamaño
1 MG
$349.000
$349.000
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
$349.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H30O3
Número de CAS:
Peso molecular:
342.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
$349.000
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1c(O)cccc1CCCCCCC\C=C/C\C=C/CC=C
InChI
1S/C22H30O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h2,4-5,7-8,15,17-18,23H,1,3,6,9-14,16H2,(H,24,25)/b5-4-,8-7-
InChI key
QUVGEKPNSCFQIR-UTOQUPLUSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)