Saltar al contenido
SML0472
4-IPP
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
4-Iodo-6-phenylpyrimidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7IN2
Número CAS:
Peso molecular:
282.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Ic1cc(ncn1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7IN2/c11-10-6-9(12-7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChI key
ZTCJXHNJVLUUMR-UHFFFAOYSA-N
Application
4-IPP has been used as a macrophage migration inhibitory factor (MIF) in conditioned medium (CM) for in vitro migration assay.
Biochem/physiol Actions
4-IPP is a cell permeable, potent macrophage migration inhibitory factor (MIF) antagonist that covalently modifies MIF N-terminal proline.
4-IPP is a cell permeable, potent macrophage migration inhibitory factor (MIF) antagonist.
4-Iodo-6-phenylpyrimidine (4-IPP) has the potential to be a new anti-polyploid therapeutic agent that may be utilized in patients with thyroid cancer to target polyploid tumor cells. It suppresses osteoclastogenesis by blocking the IMF-κB pathway. 4-IPP can be employed as a therapeutic target for macrophage migration inhibitory factor (MIF) to treat pathologic osteolytic bone diseases and postmenopausal bone loss. It can prevent the development and motility of lung adenocarcinoma cells and can stimulate apoptosis and mitotic death of thyroid carcinomas.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)