Saltar a
A1625
Acetoacetyl coenzyme A sodium salt hydrate
cofactor for acyl transfer
Sinónimos:
Acetoacetyl-CoANa3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$230.000
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$400.000
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$810.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H40N7O18P3S · xNa+ · yH2O
Número CAS:
Peso molecular:
851.61 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Form:
powder
Assay:
≥90%
Solubility:
H2O: soluble~-50 g/L
Biological source:
synthetic (Organic)
$230.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (Organic)
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
H2O: soluble~-50 g/L
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H40N7O18P3S/c1-13(33)8-16(35)54-7-6-27-15(34)4-5-28-23(38)20(37)25(2,3)10-47-53(44,45)50-52(42,43)46-9-14-19(49-51(39,40)41)18(36)24(48-14)32-12-31-17-21(26)29-11-30-22(17)32/h11-12,14,18-20,24,36-37H,4-10H2,1-3H3,(H,27,34)(H,28,38)(H,42,43)(H,44,45)(H2,26,29,30)(H2,39,40,41)/t14-,18-,19-,20+,24-/m1/s1
InChI key
OJFDKHTZOUZBOS-CITAKDKDSA-N
Application
Acetoacetyl coenzyme A (Acetoacetyl-CoA) may be used as a substrate for a number of enzymes including; acetoacetyl-CoA thiolase (EC 2.3.1) which produces acetyl-CoA in reverse condensation reaction and (3-Hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (CoA) synthase (HMGCS)) which produces 3-hydroxy-3-methylglutaryl (HMG)-CoA in the mevalonate pathway leading to terpenoid biosynthesis. Acetoacetyl-CoA is also a precursor of poly-beta-hydroxybutyrate polymers in microorganisms.
Substrate for acetoacetyl-CoA thiolase EC 2.3.1.9; Role in the biosynthesis of nonactin.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
295892A8509688983
description
cofactor for acyl transfer
description
97%
description
≥90% (HPLC)
description
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
assay
≥90%
assay
97%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99.0% (GC)
solubility
H2O: soluble~-50 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
synthetic (Organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
form
powder
form
-
form
powder
form
liquid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)