5.05225
ISO-1
InSolution, ≥95%, 50 mM in DMSO, MIF Antagonist
Sinónimos:
InSolution MIF Antagonist, ISO-1, ( S, R)-3-(4-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-5-isoxazole acetic acid, methyl ester, Methyl 2-(3-(4-hydroxyphenyl)-4,5-dihydroisoxazol-5-yl)acetate, Macrophage Migration Inhibitory Factor Antagonist, ISO-1, (S,R)-3-(4-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-5-isoxazole acetic acid, methyl ester, Methyl 2-(3-(4-hydroxyphenyl)-4,5-dihydroisoxazol-5-yl)acetate, Macrophage Migration Inhibitory Factor Antagonist, ISO-1
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. de almacenamiento
−70°C
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-12(15)7-10-6-11(13-17-10)8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6-7H2,1H3
Clave InChI
AIXMJTYHQHQJLU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
MIF dopachrome tautomerase
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Lubetsky, J.B., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 24976.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - (refers to pure substance)