SH3031
MISSION® shRNA Human Gene Family Set, Lentiviral Particles
Epigenetic Regulators
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CA1(759) , DNMT1(1786) , DNMT3A(1788) , DNMT3B(1789) , DNMT3L(29947) , MGMT(4255) , N6AMT1(29104) , N6AMT2(221143) , SPEM1(374768) , TRDMT1(1787)
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)