SCP0204
Orexin B human
Seleccione un Tamaño
$213.000
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$213.000
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
Productos recomendados
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Amino Acid Sequence
General description
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)