Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5700697
Sigma-Aldrich
Anti-CD31 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
CD31, CD31/EndoCAM, GPIIA, PECA1, PECAM-1, PECAM1, endoCAM
Seleccione un Tamaño
100 μL
$349.000
$349.000
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
$349.000
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$349.000
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
79
80
81
82
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
4.34 mg/ml
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... PECAM1(18613)
Descripción general
The protein encoded by this gene is found on the surface of platelets, monocytes, neutrophils, and some types of T-cells, and makes up a large portion of endothelial cell intercellular junctions. The encoded protein is a member of the immunoglobulin superfamily and is likely involved in leukocyte migration, angiogenesis, and integrin activation.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 600 to the C-terminus of mouse CD31 (NP_001292086.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)