Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB5701035
Sigma-Aldrich
Anti-PCNA antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
$396.000
$396.000
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
$396.000
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
$396.000
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
0.18 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PCNA(5111)
Descripción general
The protein encoded by this gene is found in the nucleus and is a cofactor of DNA polymerase delta. The encoded protein acts as a homotrimer and helps increase the processivity of leading strand synthesis during DNA replication. In response to DNA damage, this protein is ubiquitinated and is involved in the RAD6-dependent DNA repair pathway. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. Pseudogenes of this gene have been described on chromosome 4 and on the X chromosome. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human PCNA
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)