Merck
Todas las fotos(7)
Documentos clave
SAB5700625
Sigma-Aldrich
Anti-PPAR gamma antibody produced in rabbit
Sinónimos:
CIMT1, GLM1, NR1C3, PPAR gamma, PPARG, PPARG1, PPARG2, PPARgamma
Seleccione un Tamaño
100 μL
$349.000
$349.000
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
$349.000
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
$349.000
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
21
54
57
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
3.24 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPARG(5468)
Descripción general
This gene encodes a member of the peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) subfamily of nuclear receptors. PPARs form heterodimers with retinoid X receptors (RXRs) and these heterodimers regulate transcription of various genes. Three subtypes of PPARs are known: PPAR-alpha, PPAR-delta, and PPAR-gamma. The protein encoded by this gene is PPAR-gamma and is a regulator of adipocyte differentiation. Additionally, PPAR-gamma has been implicated in the pathology of numerous diseases including obesity, diabetes, atherosclerosis and cancer. Alternatively spliced transcript variants that encode different isoforms have been described.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human PPAR gamma (NP_056953.2).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)