Documentos clave
SAB5700770
Sigma-Aldrich
Anti-Ki67 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
KIA, Ki67, MIB-, MIB-1, MKI67, PPP1R105, marker of proliferation Ki-67
Seleccione un Tamaño
100 μL
$365.000
$365.000
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
$365.000
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$365.000
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
319
358
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
2.76 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MKI67(4288)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
SAB4501880WH0004288M1P6834
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mol wt
319, 358
mol wt
antigen 358 kDa
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Descripción general
This gene encodes a nuclear protein that is associated with and may be necessary for cellular proliferation. Alternatively spliced transcript variants have been described. A related pseudogene exists on chromosome X.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1200-1300 of human Ki67 (NP_001139438.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. what kind of the antigen retrieval solucion to use?
    1 answer
    1. It is recommended to use the Microwave antigen retrieval method. Solution: 10 mM sodium citrate (Product No. C8532) buffer pH 6.0, 1 mM EDTA (Product No. ED4SS).
      Please view the immunohistochemistry protocol for more information: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/immunohistochemistry/immunohistochemistry-protocol