SAB5700028
Anti-ENO1 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
ENO1, ENO1L1, HEL-S-17, MPB1, NNE, PPH, enolase 1
Seleccione un Tamaño
$349.000
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$349.000
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
36
47
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
1.65 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ENO1(2023)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)