S1629
Sulfatase from Aerobacter aerogenes
Type VI, buffered aqueous glycerol solution, 2-5 units/mg protein (biuret), 10-20 units/mL
Sinónimos:
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Productos recomendados
tpo
Type VI
Nivel de calidad
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
2-5 units/mg protein (biuret)
mol peso
~41 kDa
concentración
10-20 units/mL
actividad extraña
β-Glucuronidase ≤10 U/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- as a deconjugation enzyme for treating plasma samples for quercetin quantification using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) analyses
- in fluorescence intensity-based enzymatic assay with an activity-based probe probe 1
- to treat sulfatide liposomes to remove the 3-O-sulfogalactosyde head from sulfatides
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
sustrato
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)