S9751
Sulfatase from Helix pomatia
Type H-2, aqueous solution, ≥2,000 units/mL
Sinónimos:
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Productos recomendados
tpo
Type H-2
Formulario
aqueous solution
secondary activity
≥100,000 units/mL β-glucuronidase (at pH 5.0)
mol peso
~85 kDa by gel filtration
concentración
≥2,000 units/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Definición de unidad
sustrato
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)