Merck
G0376
β-Glucuronidase from bovine liver
Type B-3, ≥2,000,000 units/g solid
Sinónimos:
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥2,000,000 units/g solid
Biological source:
bovine liver
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine liver
Quality Segment
type
Type B-3
form
solid
specific activity
≥2,000,000 units/g solid
storage temp.
−20°C
Application
β-glucuronidase is used as a reporter gene in GUS assays to monitor gene expression.
Biochem/physiol Actions
β-glucuronidase catalyzes the breakdown of complex carbohydrates. In humans it converts conjugated bilirubin into the unconjugated form, making bilirubin suitable for reabsorption.
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at pH 5.0 (30 min assay).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidase from bovine liver
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)