S0625
D-(−)-Salicin
≥99% (GC)
Sinónimos:
2-(Hydroxymethyl)phenyl-β-D-glucopyranoside, Salicoside, Salicyl alcohol glucoside, Saligenin β-D-glucoside
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
powder
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C13H18O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
Clave InChI
NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Descripción general
Aplicación
- to study its in vitro anticoagulant and antiplatelet activities
- as a standard in high performance liquid chromatography method (HPLC) for quantitation of salicin from willow plant
- as a tastant in taste threshold assay
- as a constituent of nutrient agar-salicin medium for selective isolation of Lactobacillus paracasei
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?