Merck
E8250
Sigma-Aldrich
Esculina hydrate
≥98%
Sinónimos:
(-)-Esculin, 6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside, Esculetin 6-β-D-glucoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16O9 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
340.28 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
assay
≥98%
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H16O9.H2O/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2;1H2/t10-,12-,13+,14-,15-;/m1./s1
InChI key
CQYPGSKIFJFVDQ-QWFKVUSTSA-N
General description
El hidrato de esculina tiene propiedades vasoprotectoras y venotónicas.
Application
El hidrato de esculina se ha utilizado como componente del agar de esculina inductor de esporulación. También se ha utilizado para el análisis de captación de la esculina.
Biochem/physiol Actions
La esculina es un glucósido de cumarina que demuestra actividades antioxidantes y protección contra la carcinogénesis químicamente inducida. La esculina se utiliza en microbiología para el aislamiento y la identificación de enterococos (estreptococos del grupo D).
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Safety Properties and probiotic potential of Bacillus subtilis KATMIRA1933 and Bacillus amyloliquefaciens B-1895
AlGburi A, et al.
Advances in Microbiology, 6(6), 432-432 (2016)
The Clinician's Handbook of Natural Medicine (2015)
Safety Properties and probiotic potential of Bacillus subtilis KATMIRA1933 and Bacillus amyloliquefaciens B-1895
Ma QJ, et al.
Sci. Hortic., 220, 259-266 (2017)
Dan-Krister Rechenberg et al.
The journal of adhesive dentistry, 14(4), 371-376 (2012-01-28)
To evaluate the ability of the provisional filling material Cavit-W alone or in combination with different restorative materials to prevent bacterial leakage through simulated access cavities in a resin buildup material. LuxaCore resin cylinders were subdivided into 4 experimental groups
S G Jenkins et al.
Journal of clinical microbiology, 49(11), 3947-3949 (2011-09-02)
A total of 142 stool specimens were evaluated for vancomycin-resistant enterococcus (VRE). Twenty-four-hour sensitivities and specificities, respectively, were 98% and 95% for Spectra VRE chromogenic agar (Remel, Lenexa, KS), 86% and 92% for bile esculin azide with vancomycin (BEAV; Remel)