R3257
Resorufin sodium salt
redox indicator
Sinónimos:
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one sodium salt
Formulario
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
water: 1 mg/mL, opaque
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[O-]c1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C12H7NO3.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
Clave InChI
TYXBZZBYMSVFPR-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)