Saltar al contenido
73144
Resorufin
95%
Sinónimos:
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one, NSC 12097
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
213.19
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-241-8
Beilstein/REAXYS Number:
174850
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC), 95%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C=C1)C=C2C1=NC3=CC=C(O)C=C3O2
InChI
1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H
InChI key
HSSLDCABUXLXKM-UHFFFAOYSA-N
General description
Red fluorophore standard. Widely used in enzyme assay systems. Absorption and fluorescence of resorufin are pH dependent. Below the pKa (~6.0), Abs. shifts to ~ 480 nm and both E and fluorescence quantum yield are markedly lower. Resorufin is unstable in the presence of thiols such as dithiothreitol (DTT) and 2-mercaptoethanol.
Resorufin has high extinction coefficient and good chemical and photostability. These properties of resorufin make it perfect for its usage in inverse fluorescence assay to detect H2O2 by measuring the disappearance of its fluorescence upon horseradish peroxidase-mediated oxidation to a nonfluorescent derivative.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)