Documentos clave
R1888
Cryogenic storage rack, stainless steel
Vertical, 9-shelf for 3 × 3 × 2 in. boxes
Sinónimos:
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack
Seleccione un Tamaño
1 EA
$428.900
$428.900
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$428.900
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
$428.900
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Materiales
stainless steel
Características
Holds 9 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene® DS5035-0009
técnicas
cryopreservation: suitable
Descripción general
Racks hold CryoBoxes securely but separately, allowing fast retrieval and immediate return to freezer. The vertical racks are best for use in chest freezers, horizontal racks for upright freezers.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)