Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $206.000 |
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $584.000 |
Acerca de este artículo
Quality Segment
assay
≥95% (GE)
form
powder
technique(s)
radioimmunoassay: suitable
impurities
≤1.0% sodium, ≤15% water
solubility
0.1 M NaCl: 10 mg/mL, clear to slightly turbid, colorless
storage temp.
2-8°C
General description
Human IgG is purified from normal human serum and contains =1.0% sodium and =15% water.
Application
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (GE) | description reagent grade, ≥95% (HPLC), buffered aqueous solution | description reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder | description reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| technique(s) radioimmunoassay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form powder | form buffered aqueous solution | form essentially salt-free, lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| assay ≥95% (GE) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| impurities ≤15% water, ≤1.0% sodium | impurities - | impurities - | impurities - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?