Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2862DB
Feature:
9 x 1 configuration, Holds 9 x boxes (3 in.)
Material:
stainless steel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
stainless steel
feature
9 x 1 configuration, Holds 9 x boxes (3 in.)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2862DB
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W × H
5.5 × 5.5 × 29 in.
size
141x141x730 mm
General description
Choose from a wide selection of corrosion resistant stainless steel racks that are compatible with major brands of upright and chest freezers.
All have handles for easy use.
All have handles for easy use.
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?