R1131
Anti-Rabbit IgG (whole molecule) antibody produced in goat
whole antiserum
Sinónimos:
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
whole antiserum
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
técnicas
indirect ELISA: 1:150,000
quantitative precipitin assay: 15.0 mg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)