Saltar a
F0382
IgG anti-conejo (molécula completa)-FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
0.5 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$69.600
1 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$121.000
2 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$223.000
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
182
$69.600
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:80
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Las IgG son anticuerpos, glucoproteínas, que modulan diversas respuestas inmunitarias. A menudo se utiliza IgG de conejo contra proteínas específicas como anticuerpos primarios en varias aplicaciones experimentales. Por tanto, las IgG anti-conejo secundarias conjugadas con un sustrato detectable son herramientas útiles para el análisis de proteínas específicas. El anticuerpo IgG anti-conejo (molécula completa)-FITC reacciona con el suero y las IgG de conejo.
Immunogen
IgG de conejo purificada
Application
El anticuerpo IgG anticonejo (molécula entera)-FITC es idóneo para utilizar en inmunofluorescencia .
Biochem/physiol Actions
Se une a todas las Ig de conejo.
Physical form
Disolución en disolución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene seroalbúmina bovina al 1 % y acida sódica 15 mM.
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F9887T6778F1763
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
TRITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:80
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:160, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:400, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:320, indirect immunofluorescence: 1:320
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)