Saltar a
B9643
Ácido bicinconínico solution
Sinónimos:
BCA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 L
Comprobar disponibilidad del carrito
$461.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352106
Form:
liquid
$461.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
suitability
suitable for determination of protein concentration
General description
La determinación de proteínas es una de las operaciones más comunes realizadas en investigación bioquímica. La disolución de ácido bicinconínico se utiliza en el ensayo de ácido bicinconínico (BCA), que es equivalente al procedimiento Lowry. Ambos dependen de la formación de un complejo Cu2+-proteína en condiciones alcalinas, seguida de la reducción del Cu2+ al Cu1+. La cantidad de reducción es proporcional a las proteínas presentes. El ensayo del BCA es más sensible y aplicable que los procedimientos de biuret o Lowry.
Application
Este producto se utiliza habitualmente para la determinación de proteínas mediante el método del ácido bicinconínico (BCA).
La disolución de ácido bicinconínico (kit de ensayo de proteínas con ácido bicinconínico) se utiliza:
  • Para la determinación del contenido total de proteínas en el proceso de cuantificación de la bromelina, extraída de los residuos de tallo de piña utilizando sistemas acuosos micelares bifásicos compuestos de líquidos iónicos como co-tensioactivos.
  • Para la determinación de la seroalbúmina bovina (BSA) en un recubrimiento de fosfato de calcio biomimético coprecipitado en placas de aleación de titanio.
Features and Benefits
  • Es fácil de utilizar.
  • El complejo de color es estable.
  • Hay menos sensibilidad a los detergentes.
  • Es aplicable en una amplia gama de concentraciones de proteínas.
Packaging
También disponible como parte del kit del ácido bicinconínico para la determinación de proteínas (BCA-1).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
71285-MBCA1D8284
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
powder
suitability
suitable for determination of protein concentration
suitability
-
suitability
-
suitability
-
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)