P6662
o-Fenilendiamina dihydrochloride
tablet, 1 mg substrate per tablet
Sinónimos:
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
About This Item
Productos recomendados
Formulario
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Clave InChI
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Reconstitución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.