Merck
P8412
Sigma-Aldrich
o-Fenilendiamina dihydrochloride
chromogenic, tablet
Sinónimos:
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(NH2)2·2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
181.06
Beilstein/REAXYS Number:
3912045
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
product name
o-Fenilendiamina dihydrochloride, tablet, 30 mg substrate per tablet
form
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
General description
El diclorhidrato de o-fenilendiamina es un binucleófilo y su condensación con compuestos carbonilo α,β-insaturados y aldehídos produce bencimidazoles.
El diclorhidrato de o-fenilendiamina (OPD) es un sustrato cromógeno que puede utilizarse en procedimientos de enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA), ya que utiliza conjugados de peroxidasa de rábano picante. El sustrato rinde un producto final soluble que es de color naranja-marrón y puede leerse en el espectrofotómetro a 450 nm. La reacción del OPD puede detenerse con HCl 3N o H2SO4 3 M y leerse a 492 nm.
Application
El diclorhidrato de o-fenilendiamina se ha utilizado como sustrato de la peroxidasa de rábano picante para la detección de:
  • inmunoglobulinas humanas
  • CTLA4Ig en muestras de suelo
  • albúmina medios de cultivo
Reconstitution
Disuelva un comprimido en tampón fosfato-citrato 0,05 M, pH 5,0, hasta la concentración deseada (normalmente se utiliza una concentración de OPD de 0,4 mg/ml). Añada 40 μl de peróxido de hidrógeno al 30% recién preparado por 100 ml de la disolución tampón sustrato inmediatamente antes de su utilización. Los comprimidos vienen en envases individuales en paquetes de aluminio.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Asier Sáez-Cirión et al.
Nature protocols, 5(6), 1033-1041 (2010-06-12)
To advance T cell-based HIV vaccine development, it is necessary to evaluate the immune correlates of a protective CD8(+) T-cell response. We have developed an assay that assesses the capacity ex vivo of HIV-specific CD8(+) T cells to suppress HIV-1
Human amniotic epithelial cells are promising transgene carriers for allogeneic cell transplantation into liver
Sakuragawa N, et al.
Journal of Human Genetics, 45(3), 171-171 (2000)
Acetic acid-promoted condensation of o-phenylenediamine with aldehydes into 2-aryl-1-(arylmethyl)-1H-benzimidazoles under microwave irradiation
Azarifar D, et al.
J. Serb. Chem. Soc., 75(9), 1181-1189 (2010)
Kazuo Ohnishi et al.
Japanese journal of infectious diseases, 65(1), 19-27 (2012-01-26)
The H5N1 subtype of the highly pathogenic (HP) avian influenza virus has been recognized for its ability to cause serious pandemics among humans. In the present study, new monoclonal antibodies (mAbs) against viral proteins were established for the
In vitro and in vivo properties differ among liquid intravenous immunoglobulin preparations
Dhainaut F, et al.
Vox Sanguinis, 104(2), 115-126 (2013)
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.