P5542
Phospholipase C, Phosphatidylinositol-specific from Bacillus cereus
lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein (Lowry)
Sinónimos:
PC-PLC
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
actividad específica
≥1,000 units/mg protein (Lowry)
actividad extraña
Phopholipase C (lecithinase) ≤1 units/mg protein
Sphingomyelinase ≤40 units/mg protein
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Bacillus cereus E33L ... BCZK3513(3026815)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de análisis
Inhibidor
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Glycosylphosphatidylinisotol- (GPI) anchored proteins have been identified throughout a broad range of eukaryotic species ranging from humans to insects, yeasts, bacteria, and fungi, suggesting that they are an ancient modification.