Merck
B4894
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
O-glycosylation inhibitor, ≥97% (TLC)
Sinónimos:
Benzyl-α-GalNAc, α-D-GalNAc-1→OCH2Ph, Benzyl N-acetyl-α-D-galactosaminide, GalNAc α-O-benzyl, GalNAc-O-bn
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21NO6 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
311.33 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
204-208  °C
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N[C@H]([C@H]([C@H]1O)O)[C@H](O[C@@H]1CO)OCC2=CC=CC=C2)=O
InChI
InChI=1S/C15H21NO6/c1-9(18)16-12-14(20)13(19)11(7-17)22-15(12)21-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-15,17,19-20H,7-8H2,1H3,(H,16,18)/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
InChI key
SKOZFDIGKDPQBO-QMIVOQANSA-N
Biochem/physiol Actions
Benzyl-N-acetyl-α-galactosaminide inhibits glycosyltransferase incorporation of glucosamine into O-glycans. Suppresses mucin biosynthesis and inhibits MUC1 expression in breast cancer cell line MDF-7.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)