Permítanos ayudarleNombre del producto
Disolución salina tamponada con fosfato, pH 7.6 (25 °C)
form
powder
Quality Segment
pH
7.6 (25 °C)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Other Notes
Each pouch prepares a 1 liter solution containing 120 mmol sodium chloride, 2.7 mmol potassium chloride, and 10 mmol phosphate buffer salts.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disolución salina tamponada con fosfato
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?