P3818
Protein Disulfide Isomerase from bovine liver
≥100 units/mg protein, lyophilized powder
Sinónimos:
PDI
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
actividad específica
≥100 units/mg protein
mol peso
107 kDa
composición
Protein, ~10% Lowry
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(ON)c1c(cc(c(c1)C(=O)O)Cl)Cl
InChI
1S/C7H5Cl2NO5S/c8-4-2-5(9)6(16(13,14)15-10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
DHUYKLYJBKXDBM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- to study the functional role of PDI in parasite infection and the interaction between macrophage PDI and L. chagasi
- in the in vitro translation reaction for the generation of disulfide bonds
- in insulin-disulfide reduction assay and peptide binding assay
- as a positive control in thiol-disulfide oxidoreductase activity assay
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Propiedades físicas
Definición de unidad
Forma física
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.