Merck
N7375
2-Naphthyl phosphate sodium salt
≥98% (TLC), powder
Sinónimos:
β-Naphthyl phosphate monosodium salt, 2-Naphthyl phosphate monosodium salt, mono-Sodium 2-naphthyl phosphate sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8NaO4P
Número CAS:
Peso molecular:
246.13
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
238-452-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1969493
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
2-Naphthyl phosphate sodium salt,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].OP([O-])(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9O4P.Na/c11-15(12,13)14-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H2,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
GHMHDIFFBHLXTJ-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)