G3664
Glutatión reductasa from baker′s yeast (S. cerevisiae)
ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein (biuret)
Sinónimos:
GR, NAD(P)H:oxidado-glutatión oxidorreductasa
About This Item
Productos recomendados
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
100-300 units/mg protein (biuret)
mol wt
118 kDa
UniProt accession no.
foreign activity
G-6-PDH, 6-PGDH, and NADPH oxidase ≤0.01%
lipoamide dehydrogenase ≤0.1%
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bakers yeast ... GLR1(856014)
General description
Application
- en el análisis del glutatión para determinar la concentración de glutatión.
- como patrón en la generación de la curva de calibración.
- como antígeno para medir la actividad plasmática de la GR.
- para cuantificar el contenido de glutatión en el tejido miocárdico utilizando un ensayo de reciclado enzimático basado en la glutatión reductasa-5,5′-ditiobis (ácido 2-nitrobenzoico)
- para la cuantificación de glutatión reducido (GSH) en los ovocitos, utilizando un ensayo de microglutatión ligeramente modificado, obtenido de doradas prepuberales
- para la preparación de GSSG (disulfuro de glutatión) total + medición de GSH, donde todos los GSSG disponibles se redujeron a GSH, en cristalino de rata
- para la cuantificación del glutatión reducido intracelular (GSH) en los ovocitos obtenidos de ratas
Biochem/physiol Actions
Unit Definition
Physical form
Preparation Note
inhibitor
related product
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions