769924
Resomer® L 210 S, Poly(L-lactide)
ester terminated
Sinónimos:
Resomer® L 210S, PLLA
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
granular
viscosity
3.3-4.3 dL/g
mp
180-185 °C
transition temp
Tg 60-65 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H](C(=O)O[C@H](C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
InChI key
JJTUDXZGHPGLLC-IMJSIDKUSA-N
General description
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)