O7264
Anti-Osteopontin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Bone Sialoprotein 1, Anti-Early T Lymphocyte Activation Protein 1 (ETA1), Anti-Secreted Phosphoprotein 1, Anti-Uropontin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~50 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5-5 μg/mL using human kidney
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of human embryonal kidney 293T cells and a chemiluminescent detection reagent
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SPP1(6696)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)