S9633
Soybean flour
Type I
Sinónimos:
Soy flour, Soybean meal, Soybean protein powder
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Glycine max (soybean)
tpo
Type I
Formulario
powder
composición
Protein, ~52% (85+% dispersible and 1% fat.)
aplicaciones
microbiology
Descripción general
Aplicación
- for optimizing Triton X-114 (TX-114) based lipopolysaccharide (LPS) extraction
- as a protein supplement in the in vitro fermentation of rumen fluid
- as a protein supplement in batch culture of bovine digesta to assess its degradation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)