Documentos
AB10911
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-osteocalcina
serum, from rabbit
Sinónimos:
Bone Gla protein, Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein, bone gamma-carboxyglutamate (gla) protein (osteocalcin)
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BGLAP(632)
mouse ... Bglap(12096)
rat ... Bglap(25295)
Categorías relacionadas
General description
La osteocalcina pertenece a la familia de proteínas osteocalcina/proteína Gla de la matriz. Constituye el 1 al 2 % de la proteína ósea total. La sintetizan los osteoblastos, y es un componente principal de la matriz ósea no colagenosa. Tiene una gran afinidad por el calcio y se une fuertemente a la apatita. Del sesenta al noventa por ciento de la osteocalcina sintetizada de novo se incorpora a la matriz ósea donde se une a la hidroxiapatita durante la mineralización de la matriz. El resto de la osteocalcina es liberada a la circulación, donde puede medirse como un marcador sensible de la formación ósea. La osteocalcina que se encuentra en el suero deriva casi exclusivamente de la formación ósea con poca o ninguna contribución del proceso de reabsorción. Los fármacos que actúan principalmente sobre la reabsorción ósea, como los bisfosfonatos, inducen una rápida disminución de marcadores específicos de la reabsorción ósea, mientras que los niveles de osteocalcina solo cambian después de períodos prolongados de tratamiento, de acuerdo con la dinámica esperada de un marcador de formación ósea. La osteocalcina sérica está elevada en enfermedades caracterizadas por un aumento del recambio óseo como la osteoporosis, el hiperparatiroidismo y la enfermedad de Paget, y disminuye en condiciones asociadas con un bajo recambio óseo como el hipoparatiroidismo y la deficiencia de la hormona del crecimiento.
Specificity
El anticuerpo reacciona con la proteína osteocalcina.
Immunogen
Epítopo: aa 59-74
Péptido sintético que corresponde a los aa 59-74 de la proteína osteocalcina.
Application
Detección de la osteocalcina utilizando este anticuerpo anti-osteocalcina validado para utilizar en WB, IH.
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia Western en lisado cardiaco humano.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:500 - 1:5 000 de este anticuerpo detectó la osteocalcina en 10 μg de lisado cardiaco humano.
Target description
11 kDa calculado.
*Se observa una banda de ~22 kDa. La diferencia entre la banda observada y la esperada puede deberse a modificaciones postraduccionales.
Linkage
Sustituye a: MABD182
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Daniel Deluiz et al.
Scientific reports, 9(1), 11806-11806 (2019-08-16)
Atrophic maxillary ridges present a challenge in the field of oral implantology. Autologous bone is still considered the gold standard grafting material, but the increased morbidity and surgical complications represent a major drawback for its use. The aim of this
J Nathan et al.
Journal of dental research, 97(3), 329-337 (2017-10-12)
Angiogenesis is a complex, multicellular process that is critical for bone development and generation. Endochondral ossification depends on an avascular cartilage template that completely remodels into vascularized bone and involves a dynamic interplay among chondrocytes, osteoblasts, and endothelial cells. We
Chider Chen et al.
Cell research, 27(4), 559-577 (2017-01-21)
Systemic sclerosis (SSc), an autoimmune disease, may cause significant osteopenia due to activation of the IL4Rα/mTOR pathway. Mesenchymal stem cell transplantation (MSCT) can ameliorate immune disorders in SSc via inducing immune tolerance. However, it is unknown whether MSCT rescues osteopenia
Jianying Zhang et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 30(1), 47-52 (2011-06-21)
Tendon stem cells (TSCs) have been proposed to play a major role in the development of tendinopathy, which refers to pathological changes, such as calcification, in affected tendons. Using a human TSC (hTSC) culture model, this study investigated the effects
Shaofeng An et al.
International journal of molecular medicine, 36(3), 705-711 (2015-07-03)
The exact phenotype of human periodontal ligament cells (hPDLCs) remains a controversial area. Basic fibroblast growth factor (FGF‑2) exhibits various functions and its effect on hPDLCs is also controversial. Therefore, the present study examined the effect of FGF‑2 on the