Key Documents
AB10910
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-osteopontina
serum, from rabbit
Sinónimos:
Bone sialoprotein 1, SPP1/CALPHA1 fusion, Urinary stone protein, bone sialoprotein I, osteopontin/immunoglobulin alpha 1 heavy chain constant region fusion protein, secreted phosphoprotein 1, secreted phosphoprotein 1 (osteopontin, bone sialoprotein I, e
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SPP1(6696)
General description
La osteopontina es un polipéptido de cadena única. Es una sialoproteína muy fosforilada que es un componente destacado de las matrices extracelulares mineralizadas de huesos y dientes. Se caracteriza por la presencia de una secuencia de ácido poliaspártico y sitios de fosforilación Ser/Thr que participan en la unión a hidroxiapatita, y un motivo RGD muy conservado que interviene en la fijación/señalización celular. La expresión de la osteopontina en una variedad de tejidos indica una multiplicidad de funciones que involucran uno o más de estos motivos conservados. Si bien la falta de un fenotipo claro en los ratones con el gen de la osteopontina desactivado no ha establecido un papel definitivo para la osteopontina en ningún tejido, estudios recientes han proporcionado algunas ideas novedosas e intrigantes sobre la versatilidad de esta enigmática proteína en diversos eventos biológicos, como los procesos de desarrollo, cicatrización de heridas, respuestas inmunitarias, tumorogénesis, reabsorción ósea y calcificación. La capacidad de la osteopontina para estimular la actividad celular a través de múltiples receptores vinculados a varias vías de señalización interactivas puede explicar gran parte de su diversidad funcional.
Specificity
El anticuerpo reacciona con la proteína osteopontina de 60 kDa.
Immunogen
Epítopo: aa 75-90
Péptido sintético que corresponde a los aa 75-90 de la proteína osteopontina.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección de la osteopontina utilizando este anticuerpo anti-osteopontina validado para utilizar en WB, IH.
Subcategoría de investigación
Citoesqueleto
Quality
Evaluada habitualmente mediante transferencia Western en lisado renal de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:500 - 1:5 000 de este anticuerpo detectó osteopontina en 10 μg de lisado renal de ratón.
Target description
60 kDa
Physical form
Suero que contiene azida sódica al 0,05 %.
Storage and Stability
Mantener a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 1 año desde de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Riñón de ratón, COS-1 y lisado de orina humana
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Kinga I Gawlik et al.
Scientific reports, 7, 44059-44059 (2017-03-11)
A large number of human diseases are caused by chronic tissue injury with fibrosis potentially leading to organ failure. There is a need for more effective anti-fibrotic therapies. Congenital muscular dystrophy type 1A (MDC1A) is a devastating form of muscular
Silvia León et al.
Scientific reports, 6, 29073-29073 (2016-07-02)
Uterine growth and endometrial gland formation (adenogenesis) and function, are essential for fertility and are controlled by estrogens and other regulators, whose nature and physiological relevance are yet to be elucidated. Kisspeptin, which signals via Kiss1r, is essential for fertility
Jinhwan Lim et al.
Endocrinology, 163(1) (2021-11-05)
Polycyclic aromatic hydrocarbons like benzo[a]pyrene (BaP) are generated during incomplete combustion of organic materials. Prior research has demonstrated that BaP is a prenatal ovarian toxicant and carcinogen. However, the metabolic pathways active in the embryo and its developing gonads and
Fisetin lowers methylglyoxal dependent protein glycation and limits the complications of diabetes.
Maher, P; Dargusch, R; Ehren, JL; Okada, S; Sharma, K; Schubert, D
Testing null
Biomineralization in Three-Dimensional Scaffolds Based on Bacterial Nanocellulose for Bone Tissue Engineering: Feature Characterization and Stem Cell Differentiation.
Ca??as-Guti??rrez, et al.
Polymers, 15 (2023)