Merck
N1628
Sigma-Aldrich
Novobiocina sodium salt
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
Albamicina, Catomicina sódica
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H35N2NaO11
Número de CAS:
Peso molecular:
634.61
Beilstein/REAXYS Number:
3892910
EC Number:
UNSPSC Code:
51286504
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
biological source
(STREPTOMYCES NIVEUS)
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage condition
(Tightly closed. Dry. )
color
white to yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C([O-])=C(NC(=O)c4ccc(O)c(C\C=C(\C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)OC1(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
InChI key
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
General description
La sal de sodio de la novobiocina es un antibiótico procedente de bacterias del suelo. La novobiocina inhibe la acción de la ADN girasa bacteriana y pertenece a una clase de compuestos denominados antibióticos cumarínicos. Las cumarinas son compuestos heterocíclicos con una amplia variedad de actividad biológica: efectos antibacteriano, anticoagulante, antioxidante, antiinflamatorio, antivíricos e inhibidores enzimáticos.
Application
La sal sódica de la novobiocina, un inhibidor de Hsp90, puede utilizarse:
  • en el estudio de la inhibición de las proteínas de choque térmico y para producir ADN plasmídico positivamente superenrollado
  • en la investigación sobre la eficacia de los probióticos
  • en la investigación sobre la eficacia de los monocitos y las células dendríticas humanos para la replicación de células T.
Para la producción de ADN plasmídico positivamente superenrollado. Inhibidor de la ADN girasa bacteriana y de la ADN topoisomerasa eucariota. Inhibidor de la ADN-polimerasa dependiente de ARN de retrovirus.
Biochem/physiol Actions
La novobiocina inhibe la síntesis de ADN al inhibir la subunidad GyrB de la enzima topoisomerasa que interviene en la transducción de energía. La novobiocina actúa como un inhibidor competitivo de la reacción de la ATPasa catalizada por GyrB.
Modo de acción: Inhibe la síntesis de ADN mediante la inhibición de la enzima topoisomerasa II.
Espectro antimicrobiano: Bacterias grampositivas.
Features and Benefits
Antibiótico de gran calidad adecuado para diversas aplicaciones experimentales
Storage and Stability
Conservado en alícuotas congeladas, mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado. Sensible a la luz
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Temporal effects of lactic acid bacteria probiotic culture on Salmonella in neonatal broilers
Higgins et al.
Poultry Science, Aug;86(8):, 1662-1666 (2007)
A Maxwell
Molecular microbiology, 9(4), 681-686 (1993-08-01)
The coumarin group of antibiotics have as their target the bacterial enzyme DNA gyrase. The drugs bind to the B subunit of gyrase and inhibit DNA supercoiling by blocking the ATPase activity. Recent data show that the binding site for
Evaluation of a Lactobacillus-based probiotic culture for the reduction of Salmonella enteritidis in neonatal broiler chicks
Higgins et al.
Poultry Science, 87, 27-31 (2008)
Relative efficacy of human monocytes and dendritic cells as accessory cells for T cell replication
Voorhis et al.
The Journal of Experimental Medicine, 58, 174-191 (1983)
Yosef D Huberman et al.
Poultry science, 98(6), 2422-2431 (2019-01-29)
Salmonellosis caused by Salmonella Enteritidis is a widespread zoonosis and poultry products are an important source of infection. This study was carried out to evaluate the protection of different vaccination schedules in layers using a live commercial attenuated Salmonella Enteritidis