SBR00025
Novobiocin Ready Made Solution
100 mg/mL in water
Sinónimos:
Novobiocin Ready Made Solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
microbial
Ensayo
≥90%
Formulario
liquid
concentración
100 mg/mL in water
color
faint yellow to dark brown
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
neoplastics
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- in cell culture systems to treat mycoplasma contaminations.[3]
- in a research to where it has exhibited anti-cancer effects by inhibition of Hsp90 (heat shock protein)[4],[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Activity spectrum: Active against gram-positive and gram-negative bacteria
Características y beneficios
- Ready available solution reduce the need for preparation time
- Commonly used in Cell Biology and Biochemical applications
- High quality antibiotic suitable for mulitple research applications
Nota de preparación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.