Merck
N1752
4-Nitrophenyl β-D-lactopyranoside
powder
Sinónimos:
4-Nitrophenyl beta-D-lactopyranoside, p-Nitrophenyl-beta-D-lactopyranoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H25NO13
Número CAS:
Peso molecular:
463.39
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
InChI key
IAYJZWFYUSNIPN-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl β-D-lactopyranoside may be used as a substrate for determining β-lactosidase activity and for determining the substrate specificity for β-glucosidase from the yeast Debaryomyces hansenii. It has also been used as a substrate for cellobiohydrolase.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)