ML0012
Pentose Phosphate Metabolite Library
Sinónimos:
PPP Metabolite Library
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Componentes
Contains up to 10 mg each of the pentose phosphate pathway metabolite standards packaged individually.
Otras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
- 15732D-Xylulose 5-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 10 mgSDS
- 78832D-Sedoheptulose 7-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 1 mgSDS
- D31262-Deoxyribose 5-phosphate sodium salt, ≥95% (ICP-AES) 10 mgSDS
- D7137Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt, ≥93% dry basis (enzymatic) 10 mgSDS
- E0377D-Erythrose 4-phosphate sodium salt, ≥50% (TLC) 10 mgSDS
- F3627D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, amorphous powder 10 mgSDS
- F6803D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt hydrate, ≥98% (TLC) 10 mgSDS
- G2164Gluconolactone, 99.0-101.0%, meets USP testing specifications 10 mgSDS
- G7879D-Glucose 6-phosphate sodium salt, ≥98% (HPLC) 10 mgSDS
- P78776-Phosphogluconic acid trisodium salt, ≥97% (enzymatic) 10 mgSDS
- R7500D-(−)-Ribose, ≥99% (GC) 10 mgSDS
- R7750D-Ribose 5-phosphate disodium salt hydrate, ≥98% (TLC), powder 10 mgSDS
- R9875D-Ribulose 5-phosphate sodium salt, ≥90% (HPLC) 10 mgSDS
Ver todo (13)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)