Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11O8P · xNa+
Número CAS:
Peso molecular:
230.11 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
chicken liver (enzyme)
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
impurities
<1.0% acetone, <1.0% ethanol (GC), <1.0% methanol
color
white to faint yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
Na: 11.0-16.5% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
InChI key
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
Biochem/physiol Actions
Intermediate metabolite in the methionine salvage pathway.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?