Saltar a
ML0013
Glycolysis/Gluconeogenesis Metabolite Library
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Comprobar disponibilidad del carrito
$375.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
$375.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
Other Notes
Contains 10 mg each of the glycolysis and gluconeogenesis pathway metabolite standards packaged individually.
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • α-D-Glucose, anhydrous, 96% 15 mg
    SDS
  • Biotin, ≥99% (HPLC), lyophilized powder 10 mg
    SDS
  • Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt, ≥93% dry basis (enzymatic) 10 mg
    SDS
  • D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, amorphous powder 10 mg
    SDS
  • D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt hydrate, ≥98% (TLC) 10 mg
    SDS
  • α-D-Glucose 1-phosphate dipotassium salt hydrate, ≥99% (HPLC), BioXtra 10 mg
    SDS
  • Guanosine 5′-diphosphate sodium salt, Type I, ≥96% (HPLC) 10 mg
    SDS
Ver todo (17)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)