Documentos clave
M9418
Sigma-Aldrich
Cultispher®
-G standard porosity
Sinónimos:
Cell Culture Product
Seleccione un Tamaño
10 G
$305.600
$305.600
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
$305.600
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
$305.600
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
Materiales
gelatin
esterilidad
non-sterile
tamaño microesfera
130-380 μm
tamaño de partícula
130-380 μm
densidad
1.02-1.04 g/cm3 at 25 °C
Descripción general
Macroporous gelatin-coated microcarrier beads. General purpose beads for anchorage-dependent cells.
Información legal
Cultispher is a registered trademark of Percell Biolytica AB
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)