Merck
CLS3786
Corning® microcarriers
collagen coated, weight 10 g
Sinónimos:
lab equipment accessory
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122100
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
feature
collagen coated
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning 3786
weight
10 g
General description
Corning Microcarriers are designed to simplify your scale-up processes. The microcarriers are sterile, ready to use, and available in closed systems packaging to be used directly with bioreactors.
Features:
  • USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
  • Level (SAL) of 10-6
  • Certified nonpyrogenic
These microcarriers are coated with Type I collagen to enhance cell attachment and expansion.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® microcarriers
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)