Merck
K4894
Sigma-Aldrich
Kolliphor P 188
solid
Sinónimos:
Poli(etilenglicol)-bloque-poli(propilenglicol)-bloque-poli(etilenglicol)), Lutrol F68, Poloxamer 188
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.75
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Quality Level
form
solid
mol wt
8.400 g/mol
pH
5.0-7.5(2.5% solution)
application(s)
sample preservation
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
General description
El poloxámero 188 es un copolímero anfifílico no iónico, que tiene una cadena central de polioxipropileno hidrófobo y un polioxietileno hidrófilo en los extremos.
Application
El poloxámero 188 se ha utilizado como componente del medio de disociación celular/esencial mínimo (MEM) para clasificar las células tumorales utilizando microesferas magnéticas conjugadas con anticuerpos EpCAM.
El poloxámero 188 se ha utilizado como suplemento en los medios F17 para el cultivo de células HEK293-6E. También se ha utilizado como componente del tampón para citometría de flujo (FACS) como detergente no iónico que protege a las células de daños hidrodinámicos.
Biochem/physiol Actions
El poloxámero 188 exhibe actividades citoprotectoras, hemorreológicas, antiinflamatorias, antitrombóticas. Mantiene la estabilidad de la función de barrera de la membrana. P188 disminuye la tensión superficial y la adherencia celular hidrófoba. También inhibe la peroxidación lipídica estimulada por Fe2+ y H2O2.
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
S Dhara et al.
Nature communications, 12(1), 3044-3044 (2021-05-26)
Unlike other malignancies, therapeutic options in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) are largely limited to cytotoxic chemotherapy without the benefit of molecular markers predicting response. Here we report tumor-cell-intrinsic chromatin accessibility patterns of treatment-naïve surgically resected PDAC tumors that were subsequently
Registered report: The CD47-signal regulated protein alpha (SIRPa) interaction is a therapeutic target for human solid tumors
Denise Chroscinski
eLife (2015)
Antibody humanization by molecular dynamics simulations?in-silico guided selection of critical backmutations
Christian Margretter
Journal of Molecular Recognition (2016)
S Dhara et al.
Nature communications, 12(1), 3044-3044 (2021-05-26)
Unlike other malignancies, therapeutic options in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) are largely limited to cytotoxic chemotherapy without the benefit of molecular markers predicting response. Here we report tumor-cell-intrinsic chromatin accessibility patterns of treatment-naïve surgically resected PDAC tumors that were subsequently
Martin Emanuele et al.
Drugs in R&D, 14(2), 73-83 (2014-04-12)
Poloxamer 188 (P188) is a non-ionic amphiphilic copolymer with hemorheologic, antithrombotic, anti-inflammatory, and cytoprotective properties. It potentially has clinical utility in diverse diseases, such as acute myocardial infarction, acute limb ischemia, shock, acute stroke, heart failure, and sickle cell crisis.