Saltar a
P6887
Pepsina from porcine gastric mucosa
lyophilized powder, ≥3,200 units/mg protein
Sinónimos:
Pepsina A, Pepsina from hog stomach
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Fecha estimada de envío29 de julio de 2026desdePUDAHUEL
$64.800
1 g
Fecha estimada de envío29 de julio de 2026desdePUDAHUEL
$248.000
5 g
Fecha estimada de envío29 de julio de 2026desdePUDAHUEL
$710.000
10 g
Fecha estimada de envío29 de julio de 2026desdePUDAHUEL
$908.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010127
EC Number:
232-629-3
NACRES:
NA.54
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥3,200 units/mg protein
Biological source:
Porcine gastric mucosa
$64.800
Fecha estimada de envío29 de julio de 2026Detalles
Los fabricantes de productos para diagnóstico deben usar un producto de grado alternativo: SRE0001
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Porcine gastric mucosa
Quality Segment
grade
Proteomics Grade
form
lyophilized powder
specific activity
≥3,200 units/mg protein
mol wt
35 kDa
impurities
salt, essentially free
color
white to off-white
solubility
deionized water: soluble 10 mg/mL, 10 mM HCl: soluble 4.0 mg/mL (Cold)
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
Application
La pepsina de Sigma se ha utilizado junto con otras enzimas para la determinación de almidón resistente a enzimas (RS) en el pan. También se ha utilizado para simular in vitro la digestión gastrointestinal de aislados de proteínas de guisantes o suero.[1]
La pepsina es una peptidasa utilizada para digerir las proteínas y se utiliza normalmente en la preparación de los fragmentos Fab de los anticuerpos. La pepsina, procedente de la mucosa gástrica porcina, se ha utilizado para hidrolizar muestras cervicales secas en ratones. El producto P6887 se suministra como polvo liofilizado y se ha utilizado para digerir proteínas durante el análisis de la fibra alimentaria[2].
Puede utilizarse hidrólisis con pepsina para producir los fragmentos F(ab′)2 de los anticuerpos. pepsina en www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
Biochem/physiol Actions
A diferencia de muchas otras peptidasas, la pepsina hidroliza sólo enlaces peptídicos, no enlaces amida ni éster. La especificidad de rotura incluye péptidos con un ácido aromático a cada lado del enlace peptídico, especialmente si el otro residuo es también un aminoácido aromático o dicarboxílico. Se produce un aumento de la sensibilidad a la hidrólisis si hay un aminoácido que contiene azufre cerca del enlace peptídico, que tiene un aminoácido aromático. La pepsina romperá también preferentemente por el lado carboxilo de los restos de fenilalanina y leucina, y en menor medido en el lado carboxilo de los restos de ácido glutámico. La enzima no rompe los enlaces de valina, alanina o glicina. Para la digestión con pepsina pueden utilizarse como sustratos la Z-L-tirosil-L-fenilalanina, la Z-L-glutamil-L-tirosina o la Z-L-metionil-L-tirosina. Diversos péptidos que contienen fenilalanina inhiben la pepsina.[3]
Escisión preferente: residuos hidrófobos y aromáticos en las posiciones P1 y P1′. Rompe los enlaces Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe y Phe-Tyr en la cadena β de la insulina
Analysis Note
Proteína determinada mediante E1%/280
pH óptimo es 2-4. Activa en urea 4 M y HCl de guanidina 3 M. Estable a 60 ºC. La pepsina se desactiva de manera irreversible a pH 8,0 - 8,5.
Other Notes
Una unidad producirá un ΔA280 de 0,001 por minuto a pH 2,0 y 37  C, medido como productos solubles en TCA utilizando la hemoglobina como sustrato. (Volumen final = 16 ml. Trayectoria de la luz = 1 cm.)
Véase más información sobre la pepsina en www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
771517716077161
biological source
Porcine gastric mucosa
biological source
-
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥3,200 units/mg protein
specific activity
1200-2400 U/mg
specific activity
≥500 U/mg
specific activity
-
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
grade
Proteomics Grade
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)