Merck
G8540
L-Glutamina
99.0-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets USP testing specifications
Sinónimos:
Ácido L-glutámico 5-amida, Levoglutamida, Ácido (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
200-292-1
Beilstein/REAXYS Number:
1723797
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Glutamina, meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
meets USP testing specifications
assay
99.0-101.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D 31.5 to 33.0°, c = 10 in 2 M HCl, [α]20/D 6.3 to 7.3°, c = 4 in water
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, residual solvents, tested
ign. residue
≤0.10%
loss
≤0.30% loss on drying
color
white
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.020%, sulfate (SO42-): ≤0.020%
cation traces
As: ≤1 ppm, Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤0.10%
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
functional group
amide
storage temp.
room temp
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
General description
La L-glutamina es el aminoácido más abundante en la sangre y los tejidos de los mamíferos. Es vital para la investigación bioquímica y de cultivo celular. Propicia el crecimiento celular, el metabolismo y la síntesis de proteínas. En el cultivo celular, asegura la viabilidad y la proliferación celulares, y la producción de anticuerpos. En estudios bioquímicos, la L-glutamina contribuye a las vías metabólicas, la síntesis de biomoléculas y los procesos celulares.
Application
El aminoácido L-glutamina se ha utilizado:
  • como componente de medios sin suero para el cultivo de células organotípicas cocleares de ratón.
  • como suplemento en el medio de Eagle modificado de Dulbecco-mezcla de nutrientes F-12 (DMEM/F-12) para el cultivo de segmentos de los túbulos seminiferos de ratón.
  • como suplemento en el medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 para cultivo de la línea celular monocítica humana.
Biochem/physiol Actions
La L-glutamina es un aminoácido esencial que es un componente crucial de los medios de cultivo donde actúa como una fuente importante de energía para las células en cultivo. La L-glutamina es muy estable en forma de polvo seco y de disolución congelada. En los medios líquidos o las disoluciones de reserva, sin embargo, la L-glutamina se degrada con relativa rapidez. El rendimiento celular óptimo normalmente requiere la suplementación de los medios con L-glutamina antes de su uso.
La L-glutamina o glutamina en polvo sirve como precursor para la síntesis de péptidos, proteínas, nucleótidos, purinas, pirimidinas, aminoazúcares y ácidos nucleicos. Desempeña un papel importante en la promoción y el mantenimiento de las funciones celulares. Muchas células y tejidos, como las del intestino, los riñones, las neuronas del sistema nervioso central (SNC), el hígado y las células β pancreáticas utilizan glutamina a concentraciones más elevadas para su funcionamiento. La glutamina regula la homeostasis ácido-base y la comunicación catabólica. La glutamina desempeña un papel vital en el transporte de nitrógeno y mantiene el estado rédox de las célulasLa glutamina proporciona el nitrógeno, el carbono y los equivalentes reductores necesarios requeridos para el crecimiento y la división celular durante el cultivo celular. El ácido L-glutámico contribuye a la incorporación de NH4+ en las biomoléculas.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)